Learn More
MEDICOM Safetouch™ Guantes de vinilo Everstrong
Código de producto. 31781415 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31781415 Pequeño paquete de 1000
31781414 XL paquete de 1000
31781321 Medio paquete de 1000
31781365 Grande paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31781415 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor MCLV57S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.83€
    27.48€ / paquete de 1000
    Ahorro 5.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
SafeTouch™ El guante de vinilo Everstrong es una opción de un solo uso económica para profesionales que necesitan comodidad, higiene y protección.
  • Buena elasticidad
  • Buena movilidad
  • Su aspecto liso le proporciona un tacto y agarre adecuados sobre los objetos
  • Guante impermeable y hermético
  • Recomendado para entornos médicos, industriales y agroalimentarios
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Sí
Material Vinilo
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de vinilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.08 mm