Learn More
Medicom™ Safetouch™ Guantes de látex suave Connect
Código de producto. 17940902 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17940902 Grande paquete de 1000
17910902 XS paquete de 1000
17930902 Medio paquete de 1000
17950902 XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
El látex es un material natural que contiene proteínas que pueden causar alergias. Este producto debe utilizarse únicamente sobre piel intacta. No reutilizar.
Código de producto. 17940902 Proveedor Medicom™ N.º de proveedor 1130D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.42€
    78.36€ / paquete de 1000
    Ahorro 14.06€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El látex es un material natural que contiene proteínas que pueden causar alergias. Este producto debe utilizarse únicamente sobre piel intacta. No reutilizar.
Safetouch™ Los guantes de látex Connect Soft no tienen polvo, tienen puntas de los dedos texturizadas y ofrecen un enguantado más rápido gracias a su revestimiento interno de polímero, lo que los hace ideales para los sectores médico e industrial.
  • Alta elasticidad y destreza.
  • Hermético y estanco
  • Categoría III
  • Ambidiestro
  • Recomendado para aplicaciones médicas e  industriales.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento UE 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, Reglamento UE 2016/425, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 3,15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen de látex
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,15 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
Longitud (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 240 mm