Learn More
Medicom™ Safetouch™ Guantes de látex suave Connect
Código de producto. 17910902 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17910902 XS paquete de 1000
17930902 Medio paquete de 1000
17940902 Grande paquete de 1000
17950902 XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El látex es un material natural que contiene proteínas que pueden causar alergias. Este producto debe utilizarse únicamente sobre piel intacta. No reutilizar.
Artikelnummer. 17910902 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 1130A
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El látex es un material natural que contiene proteínas que pueden causar alergias. Este producto debe utilizarse únicamente sobre piel intacta. No reutilizar.
Safetouch™ Los guantes de látex Connect Soft no tienen polvo, tienen puntas de los dedos texturizadas y ofrecen un enguantado más rápido gracias a su revestimiento interno de polímero, lo que los hace ideales para los sectores médico e industrial.
  • Alta elasticidad y destreza.
  • Hermético y estanco
  • Categoría III
  • Ambidiestro
  • Recomendado para aplicaciones médicas e  industriales.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento UE 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, Reglamento UE 2016/425, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 3,15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen de látex
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,15 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
Longitud (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.