Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek 500 Xpert
Código de producto. 11743103
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
7XL
Packungsgröße:
1 PCS
100 PCS
25 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tamaño Packungsgröße
11743103 Pequeño paquete de 100
12971345 Pequeño paquete de 25
12991345 M 25 PCS
11703103 M 100 PCS
13005683 M 1 PCS
13095673 L 1 PCS
12911355 L 25 PCS
11713103 L 100 PCS
11723103 XL paquete de 100
12931355 XL paquete de 25
13025683 XL cada uno
12951355 2XL 25 PCS
13075673 2XL 1 PCS
11733103 2XL 100 PCS
12961355 3XL 25 PCS
11753103 3XL 100 PCS
13085673 3XL cada uno
17402893 XXXXL paquete de 100
17412893 5X-Grande paquete de 100
17422893 XXXXXXL paquete de 100
17432893 7XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11743103 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D14663953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00€
    872.67€ / paquete de 100
    Ahorro 197.33€
    18% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. DuPont™ Tyvek™ Clásico Xpert El mono con capucha es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua y ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras.
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
  • Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • capucha de 3 pieza ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
  • Blanco, tallas S a XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño Pequeño
Material Tyvek Flashspun HDPE
Color Blanco
Desechables Si
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con cierre automático y solapa
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad Categoría III, Tipo 5-B y 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación farmacéutica, procesamiento químico, industria del petróleo y el gas, mantenimiento y operaciones generales, pintura automática por pulverización y muchas otras.
Cantidad 100/paq.
Modelo Classic Xpert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.