Descripción
- Complementar el Brady™ La gama de candados SafeKey tiene las mismas características
- El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
- El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
- El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
- Las cerraduras son compactas y ligeras, resistentes a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
- Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
- La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
- Se suministra 1 llave con cada cerradura
- Retención de llave (la llave ’no se soltará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)
- Disponemos de llaves personalizadas, grabados, gráficos, llaves maestras y llaves maestras mayores: consulte nuestras capacidades de personalización.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candados con llave |
| Alternate Part Number | NYL-GRN-76ST-KD |
| Color | Verde |
| Material | Nailon |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 6,40 mm |
| Altura de la argolla (métrico) | 76,00 mm |
| Material (Shackle) | Acero |
| N.º de pasadores | 6 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 1,496 in |
| Mostrar más |