Learn More
Brady™ Candados SafeKey Nylon - Grillete de acero de 76 mm
Descripción
- Felicitar al Brady™ gama de candados SafeKey y tienen las mismas características
- El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
- El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
- El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
- Las cerraduras son compactas y ligeras, resistentes a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
- Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
- La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
- Se suministra 1 llave con cada cerradura
- Retención de claves (ganancia de claves’ t suelte hasta que el arco del candado esté bien cerrado)
- Se encuentran disponibles claves personalizadas, grabados, gráficos, Master Key y Grand Master Key; consulte nuestras capacidades de personalización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candados con llave |
| Alternate Part Number | NYL-RED-76ST-KD |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 6,40 mm |
| Altura de la argolla (métrico) | 76,00 mm |
| Material (Shackle) | Acero |
| N.º de pasadores | 6 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 1,496 in |
| Mostrar más |