Learn More
Brady™ Candados SafeKey Nylon - Grillete de acero de 76 mm
Código de producto. 17100291
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17100291 Morado cada uno
17100301 Marrón cada uno
17110301 Naranja cada uno
17120301 Azul cada uno
17100321 Negro cada uno
17170331 Blanco cada uno
17180331 Amarillo cada uno
17180351 Verde cada uno
17140381 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17100291 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.90€
    21.83€ / paquete de 1
    Ahorro 3.07€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad.
  • Complementar el Brady™ La gama de candados SafeKey tiene las mismas características
  • El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
  • El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
  • El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
  • Las cerraduras son compactas y ligeras, resistentes a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Retención de llave (la llave ’no se soltará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)
  • Disponemos de llaves personalizadas, grabados, gráficos, llaves maestras y llaves maestras mayores: consulte nuestras capacidades de personalización.
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Alternate Part Number NYL-PRP-76ST-KD
Color Morado
Material Nailon
Diámetro de la argolla (métrico) 6,40 mm
Altura de la argolla (métrico) 76,00 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,496 in
Anchura (métrico) 38,00 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33,00 mm