Learn More
Brady™ Candados SafeKey - Nailon con grillete de acero de 38 mm, con llaves iguales
Código de producto. 17160331
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Negro
Rojo
Verde
Cantidad:
Paquete de 3
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
17160331 Negro Paquete de 3 paquete de 3
17160351 Azul Paquete de 3 paquete de 3
17150281 Marrón Paquete de 3 paquete de 3
17130371 Verde Paquete de 3 paquete de 3
17160281 Morado Paquete de 3 paquete de 3
17170311 Rojo Paquete de 3 paquete de 3
17120371 Blanco Paquete de 3 paquete de 3
17190291 Amarillo Paquete de 3 paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17160331 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.80€
    62.12€ / paquete de 3
    Ahorro 8.68€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad.
  • Complementa el Brady™ La gama de candados SafeKey tiene las mismas características
  • El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
  • El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
  • El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
  • Las cerraduras son compactas y ligeras, resistentes a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Retención de llave (la llave ’no se soltará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves iguales
Alternate Part Number NYL-BLK-38ST-KA3PK
Color Negro
Material Nailon
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 6,4 mm
Altura de la argolla (imperial) 1,5 in
Altura de la argolla (métrico) 38 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad Paquete de 3
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura de la argolla (imperial) 1,3 in
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm