Learn More
Brady™ Candados SafeKey - nailon con grillete de acero de 38 mm, con llaves diferentes
Código de producto. 17110291
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 3
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 6
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
17110291 Negro 1 unidad cada uno
17130301 Morado 1 unidad cada uno
17140301 Azul 1 unidad cada uno
17110321 Marrón 1 unidad cada uno
17190351 Naranja 1 unidad cada uno
17100361 Rojo 1 unidad cada uno
17150371 Amarillo 1 unidad cada uno
17110391 Blanco 1 unidad cada uno
17120391 Verde 1 unidad cada uno
17180381 Naranja Paquete de 3 paquete de 3
17130281 Negro Paquete de 6 paquete de 6
17140281 Amarillo Paquete de 6 paquete de 6
17150311 Marrón Paquete de 6 paquete de 6
17160311 Rojo Paquete de 6 paquete de 6
17150331 Blanco Paquete de 6 paquete de 6
17150351 Azul Paquete de 6 paquete de 6
17100371 Naranja Paquete de 6 paquete de 6
17110371 Verde Paquete de 6 paquete de 6
17170381 Morado Paquete de 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17110291 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.35€
    19.59€ / paquete de 1
    Ahorro 2.76€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad.
  • Complementa el Brady™ La gama de candados SafeKey tiene las mismas características
  • El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
  • El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
  • El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
  • Las cerraduras son compactas y ligeras, resistentes a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Retención de llave (la llave ’no se soltará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves diferentes
Alternate Part Number NYL-BLK-38ST-KD
Color Negro
Material Nailon
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 6,4 mm
Altura de la argolla (imperial) 1,5 in
Altura de la argolla (métrico) 38 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura de la argolla (imperial) 1,3 in
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm