Learn More
Brady™ Candados SafeKey - nailon con grillete de plástico de 38 mm, con llaves diferentes
Código de producto. 17190381 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
17190381 Blanco 1 unidad cada uno
17170281 Naranja 1 unidad cada uno
17180281 Negro 1 unidad cada uno
17190281 Amarillo 1 unidad cada uno
17180311 Morado 1 unidad cada uno
17190311 Verde 1 unidad cada uno
17170351 Marrón 1 unidad cada uno
17140371 Rojo 1 unidad cada uno
17100391 Azul 1 unidad cada uno
17100281 Azul Paquete de 6 paquete de 6
17120311 Amarillo Paquete de 6 paquete de 6
17190341 Blanco Paquete de 6 paquete de 6
17100351 Marrón Paquete de 6 paquete de 6
17110351 Naranja Paquete de 6 paquete de 6
17120351 Rojo Paquete de 6 paquete de 6
17190361 Verde Paquete de 6 paquete de 6
17110381 Morado Paquete de 6 paquete de 6
17120381 Negro Paquete de 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17190381 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.35€
    19.59€ / paquete de 1
    Ahorro 2.76€
    12% Descuento
En stock
Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad.
  • Complementa el Brady™ La gama de candados SafeKey tiene las mismas características
  • El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
  • El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
  • El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
  • Las cerraduras son compactas y ligeras, resistentes a impactos, temperatura, productos químicos y corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Retención de llave (la llave ’no se soltará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves diferentes
Alternate Part Number NYL-WHT-38PL-KD
Color Blanco
Material Nailon
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 6,4 mm
Altura de la argolla (imperial) 1,5 in
Altura de la argolla (métrico) 38 mm
Material (Shackle) Plástico
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura de la argolla (imperial) 1,3 in
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm