Learn More
Brady™ Candados compactos Safekey - nailon con grillete de plástico de 25 mm, con llaves diferentes
Código de producto. 17190241
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
17190241 Rojo 1 unidad cada uno
17100251 Amarillo 1 unidad cada uno
17110251 Verde 1 unidad cada uno
17120251 Azul 1 unidad cada uno
17130251 Negro 1 unidad cada uno
17140251 Naranja 1 unidad cada uno
17150251 Morado 1 unidad cada uno
17160251 Marrón 1 unidad cada uno
17170251 Blanco 1 unidad cada uno
17170261 Rojo Paquete de 6 paquete de 6
17180261 Amarillo Paquete de 6 paquete de 6
17190261 Verde Paquete de 6 paquete de 6
17100271 Azul Paquete de 6 paquete de 6
17110271 Negro Paquete de 6 paquete de 6
17120271 Naranja Paquete de 6 paquete de 6
17130271 Morado Paquete de 6 paquete de 6
17140271 Marrón Paquete de 6 paquete de 6
17150271 Blanco Paquete de 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17190241 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.55€
    16.23€ / paquete de 1
    Ahorro 2.32€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Nylon Compact de Brady son una gama de candados ligeros y de pequeño tamaño, adecuados para los programas de aislamiento de energía o en espacios pequeños.
  • Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
  • El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
  • El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
  • El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves diferentes
Alternate Part Number CPT-ROJO-25PL-KD
Color Rojo
Material Nailon
Diámetro de la argolla (imperial) 0,19 in
Diámetro de la argolla (métrico) 4,7 mm
Altura de la argolla (imperial) 1 in
Altura de la argolla (métrico) 25 mm
Material (Shackle) Plástico
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,3 in
Anchura de la argolla (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 33 mm
Anchura de la argolla (métrico) 26 mm