Learn More
Brady™ Candados SafeKey: aluminio con grillete de acero de 76 mm, con llaves diferentes
Código de producto. 17160291
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
17160291 Azul 1 unidad cada uno
17170321 Plata 1 unidad cada uno
17180321 Marrón 1 unidad cada uno
17190321 Amarillo 1 unidad cada uno
17170341 Naranja 1 unidad cada uno
17150361 Morado 1 unidad cada uno
17160361 Negro 1 unidad cada uno
17170361 Rojo 1 unidad cada uno
17160381 Verde 1 unidad cada uno
17160271 Negro Paquete de 6 paquete de 6
17120291 Marrón Paquete de 6 paquete de 6
17150301 Verde Paquete de 6 paquete de 6
17190331 Plata Paquete de 6 paquete de 6
17110361 Azul Paquete de 6 paquete de 6
17120361 Rojo Paquete de 6 paquete de 6
17160371 Naranja Paquete de 6 paquete de 6
17170371 Amarillo Paquete de 6 paquete de 6
17150381 Morado Paquete de 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17160291 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    30.78€ / paquete de 1
    Ahorro 4.37€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Aluminium de Brady son los candados definitivos para aplicaciones de seguridad de altas prestaciones en interiores y exteriores.
  • Fabricados con cuerpo de aluminio sólido y grillete de acero, los candados Brady™ son ligeros y resistentes
  • Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
  • Las cerraduras son resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Su exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de claves diferentes y es resistente a la manipulación
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves diferentes
Alternate Part Number ALU-BLU-76ST-KD
Color Azul
Material Aluminio anodizado
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 6,4 mm
Altura de la argolla (imperial) 3 in
Altura de la argolla (métrico) 76 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura de la argolla (imperial) 1,3 in
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm