Learn More
Brady™ Candados SafeKey: aluminio con grillete de acero de 38 mm, con llaves iguales
Código de producto. 17190371 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Cantidad:
Paquete de 3
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
17190371 Morado Paquete de 3 paquete de 3
17100381 Negro Paquete de 3 paquete de 3
17180301 Azul Paquete de 3 paquete de 3
17170301 Marrón Paquete de 3 paquete de 3
17150321 Verde Paquete de 3 paquete de 3
17160341 Naranja Paquete de 3 paquete de 3
17190301 Rojo Paquete de 3 paquete de 3
17150341 Plata Paquete de 3 paquete de 3
17160321 Amarillo Paquete de 3 paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17190371 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    88.98€ / paquete de 3
    Ahorro 14.02€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Los candados SafeKey Aluminium de Brady son los candados definitivos para aplicaciones de seguridad de altas prestaciones en interiores y exteriores.
  • Fabricados con cuerpo de aluminio sólido y grillete de acero, los candados Brady™ son ligeros y resistentes
  • Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
  • Las cerraduras son resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Su exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de claves diferentes y es resistente a la manipulación
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves iguales
Alternate Part Number ALU-PRP-38ST-KA3PK
Color Morado
Material Aluminio anodizado
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 6,4 mm
Altura de la argolla (imperial) 1,5 in
Altura de la argolla (métrico) 38 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad Paquete de 3
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura de la argolla (imperial) 1,3 in
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm