Learn More
Brady™ Candados SafeKey: aluminio con grillete de acero de 38 mm, con llaves diferentes
Código de producto. 17170291
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Cantidad:
1 unidad
6 Paq.
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
17170291 Plata 1 unidad cada uno
17180291 Negro 1 unidad cada uno
17100311 Naranja 1 unidad cada uno
17110311 Verde 1 unidad cada uno
17100331 Marrón 1 unidad cada uno
17110331 Azul 1 unidad cada uno
17140361 Naranja Paquete de 6 paquete de 6
17120331 Amarillo 1 unidad cada uno
17180341 Rojo 1 unidad cada uno
17180361 Morado 1 unidad cada uno
17190271 Amarillo Paquete de 6 paquete de 6
17150291 Negro Paquete de 6 paquete de 6
17160301 Verde Paquete de 6 paquete de 6
17140321 Plata Paquete de 6 paquete de 6
17120341 Marrón Paquete de 6 paquete de 6
17130341 Azul 6 Paq. paquete de 6
17140341 Rojo Paquete de 6 paquete de 6
17180371 Morado Paquete de 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17170291 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    28.55€ / paquete de 1
    Ahorro 4.05€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Aluminium de Brady son los candados definitivos para aplicaciones de seguridad de altas prestaciones en interiores y exteriores.
  • Fabricados con cuerpo de aluminio sólido y grillete de acero, los candados Brady™ son ligeros y resistentes
  • Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
  • Las cerraduras son resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Su exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de claves diferentes y es resistente a la manipulación
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves diferentes
Alternate Part Number ALU-SLV-38ST-KD
Color Plata
Material Aluminio anodizado
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 6,4 mm
Altura de la argolla (imperial) 1,5 in
Altura de la argolla (métrico) 38 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura de la argolla (imperial) 1,3 in
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm