Descripción
- Suelas impermeables y antideslizantes
- Transpirable y ligero
- Soporte de tobillo elástico
- Polipropileno no tejido con suela de polietileno
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Extra grande |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco, verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Grosor | 60 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Médica, industrial |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485, (UE) 2017/745 |
| Peso (métrico) | 34 g/m2 |
| Cantidad | 400 Pk., 400 Packungen, 400 paq. |