Descripción
- Suelas impermeables y antideslizantes
- Transpirable y ligero
- Soporte de tobillo elástico
- Polipropileno no tejido con suela de polietileno
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 2XL |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Grosor | 60 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Médica, industrial |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485, (UE) 2017/745 |
| Cantidad de embalaje | 300 paq. |
| Peso (métrico) | 34 g/m2 |