Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubos de 2,0 ml - Microtubo
Código de producto. 15635367 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
RCF máx.:
30.000 x g
Envase:
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Grado de pureza o calidad RCF máx. Envase Tamaño de la unidad
15635367 Transparente Apto para análisis forenses de ADN 30.000 x g 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos) paquete de 500
1 options
Código de producto. 15635367 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030123620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.80€
    44.60€ / paquete de 500
    Ahorro 5.20€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf™ Safe-Lock Tubos de 2,0 mL: el microtubo garantiza la conservación segura de la muestra. Con un innovador Safe-Lock Mecanismo, estos microtubos evitan aperturas accidentales, brindando confiabilidad en una capacidad de 2,0 mL. Ideales para diversas aplicaciones, combinan durabilidad, facilidad de uso y protección de la muestra.
  • El Eppendorf Safe-Lock Tubo con tapa abatible que evita la apertura accidental durante la incubación y el almacenamiento.
  • g-Safe™ tecnología, dependiente de la Safe-Lock La variante de tubo (consulte el manual) garantiza una estabilidad de centrifugación excepcional hasta 30 000 xg, lo que evita la pérdida de muestras por rotura del tubo y mejora la seguridad al manipular muestras peligrosas.
  • Fabricado sin el uso de agentes deslizantes, plastificantes y biocidas. – sustancias que se sabe que se filtran de los consumibles plásticos a la muestra, lo que afecta negativamente los resultados del bioensayo.
  • La construcción de polipropileno imparte alta resistencia a productos químicos, estrés mecánico y temperaturas extremas.
  • El sellado preciso de la tapa minimiza las tasas de evaporación durante el almacenamiento prolongado.
  • El tubo cuenta con una tapa grande esmerilada y una superficie lateral para facilitar el etiquetado.
  • La funcionalidad está asegurada dentro de un rango de temperatura de -86 °C a 100 °C.
  • Esterilizable en autoclave una vez °abierto (121 C, 20 min.) para una esterilización eficaz.
  • Disponible en lote certificado PCR Clean, Eppendorf Grado de ADN forense y Biopur™ Calidad de pureza probada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapa con bisagra
Color del tapón Incolora
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Incubación y almacenamiento
N.° por paquete 10 x 50
Envase 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
Intervalo de temperatura (imperial) -122,8 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -86 °C a +100 °C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Apto para análisis forenses de ADN
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0,07 oz
Tipo de tapón Tapa con cierre de seguridad
RCF máx. 30.000 x g
Tipo de producto Microtubo con tapa a presión y cierre