Learn More
Eppendorf™ Microtubo de ensayo Safe-Lock
Código de producto. 10490993 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Capacidad (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10490993 Azul 0,5 ml paquete de 500
10663981 Azul 2 ml paquete de 1000
10768371 Verde 0,5 ml paquete de 500
10058770 Rojo 2 ml paquete de 1000
10547381 Amarillo 2 ml 1000 PCS
10421193 Amarillo 0,5 ml paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10490993 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030121139
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos microtubos de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones. Los microtubos de ensayo Safe-Lock Eppendorf™ incorporan tapones Eppendorf Safe-Lock con bisagra para ofrecer una protección excelente contra la apertura accidental du
  • El tapón de seguridad Eppendorf con bisagras evita la apertura accidental del tapón durante la incubación y el almacenamiento
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación de moho (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
  • g-Safe™: Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
  • Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
  • Tapón mate de gran tamaño y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
  • Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
  • Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121°C, 20 min)
  • Disponible con certificado de calidad por lote PCR Clean, en grado de ADN forense Eppendorf y Biopur para garantizar su pureza
  • Disponibles en material Eppendorf LoBind de proteínas y ADN para una máxima recuperación de muestras valiosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Azul
Material Polipropileno
Envase 500/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 86C a 100 °C