Learn More
BOLA Safe-Lab Cojones
Descripción
- Permite una conexión firme y segura, así como una fácil desconexión del cono y el casquillo.
- La tuerca especial, que se fija mediante una rosca externa por encima del cono, sujeta y bloquea el casquillo. Para desconectarla, esta tuerca especial debe girarse en el sentido de las agujas del reloj.
- La potencia se aplica mediante el paso de la rosca y se transfiere axialmente al casquillo.
- Se libera la junta de tierra.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Línea de productos | NS 29/32 |
| Color | Blanco |
| Flexibilidad | Rígida |
| Max. Operating Temperature (English) | 482 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |