Learn More
Ansell Edmont™ Guantes pesados de fibra de vidrio y poliéster gris Safe-Knit™ serie GP 72-265
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los manguitos Safe-Knit GP™ contienen una mayor proporción de fibras Dyneema™, que son tan fuertes como la fibra de acero, pero mucho más ligeras y flexibles.
- Los manguitos Safe-Knit GP™ ofrecen una protección óptima frente a los cortes y las abrasiones, mientras que ligero peso y su cómodo ajuste los hace aptos para casi cualquier usuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Poliéster/fibra de vidrio |
| Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388: 354X |
| Material del manguito | Poliéster/fibra de vidrio |
| Tipo de producto | Guantes de peso alto |
| Estilo de puño de los guantes | Funda |
| Material de revestimiento | Dyneema™ |
| Revestimiento | Dyneema™ |
| Cantidad | 72 par |
| Resistente a | Resistene al corte |