Learn More
Sacubitrilat, MedChemExpress
Código de producto. 16437428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437428 10 mg 10 miligramos
16480296 2 mg 2 miligramos
16429907 5 mg 5 miligramos
16413586 25 mg 25 miligramos
16403457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16437428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17620
MedChemExpress Sacubitrilat (Desethyl Sacubitril) is an active neprilysin (NEP) inhibitor.
Sacubitrilat (Desethyl Sacubitril) is an active neprilysin (NEP) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sacubitrilat
Forma física Solid
CAS 149709-44-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25NO5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Desethyl Sacubitril LBQ-657
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.80 mM)
SMILES [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@H](C(O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 383.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 99.36%