Learn More
Sal Sódica de Sacubítrilo, TRC
Código de producto. 30134745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134745 1 g 1 g
30132663 500 mg 500 miligramos
17923545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0809601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149690-05-1
Fórmula molecular C24 H28 N O5 . Na
Peso molecular (g/mol) 433.473
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sacubitril sodium, Sacubitril sodium salt, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester sodium salt, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sac
Nombre IUPAC sodio; 4-[[(2S,4R)-5-etoxi-4-metil-5-oxo-1-(4-fenilfenil)pentan-2-il]amino]-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sacubitril Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO5.Na/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t17-,21+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.187
Porcentaje de pureza >95%