Learn More
Sacubitril sódico, Mikromol
Código de producto. 30462169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30462169 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30462169 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3969.010250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sacubitril sódico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sacubitril Sodium
CAS 149690-05-1
Nombres de analitos o componentes Sacubitril Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H28 N O5 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sac
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO5.Na/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t17-,21+;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;4-[[(2S,4R)-5-etoxi-4-metil-5-oxo-1-(4-fenilfenil)pentan-2-il]amino]-4-oxobutanoato
Peso molecular (g/mol) 433.473
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.187 g/mol