Learn More
Sacubitril hemicalcium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16496488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496488 10 mg 10 miligramos
16482587 50 mg 50 miligramos
16456756 100 mg 100 miligramos
16449077 5 mg 5 miligramos
16421776 500 mg 500 miligramos
16421519 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15407A
MedChemExpress Sacubitril hemicalcium salt (AHU-377 hemicalcium salt) is a potent NEP inhibitor with an IC50 of 5 nM. Sacubitril hemicalcium salt is a component of the heart failure medicine LCZ696.
Sacubitril hemicalcium salt (AHU-377 hemicalcium salt) is a potent NEP inhibitor with an IC50 of 5 nM. Sacubitril hemicalcium salt is a component of the heart failure medicine LCZ696.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sacubitril hemicalcium salt
Forma física Solid
CAS 1369773-39-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28Ca0.5NO5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo AHU-377 hemicalcium salt
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (290.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCC([O-])=O)N[C@H](CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C[C@@H](C)C(OCC)=O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 430.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.52
Porcentaje de pureza 98.41%