Learn More
Sacubitril Calcium, TRC
Código de producto. 30004554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004554 100 mg 100 miligramos
30004839 250 mg 250 miligramos
30009306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS080900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1369773-39-6
Fórmula molecular C24H28NO-5 1/2Ca2+
Peso molecular (g/mol) 430.52
Sinónimo [S-(R*,S*)]-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-,[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester Calcium salt, (2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester Calcium salt, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester Calcium salt, AHU 377 Calcium salt
Nombre IUPAC calcio; 4-[[(2S,4R)-5-etoxi-4-metil-5-oxo-1-(4-fenilfenil)pentan-2-il]amino]-4-oxobutanoato
SMILES C([C@H](C[C@H](C(OCC)=O)C)NC(CCC(O)=O)=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.[Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sacubitril Calcium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C24H29NO5.Ca/c2*1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h2*4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;;+2/p-2/t2*17-,21+;/m11./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 860.3561
Porcentaje de pureza >95%