Learn More
Saclofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saclofen |
| CAS | 125464-42-8 |
| Fórmula molecular | C9 H12 Cl N O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Saclofen, β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzeneethanesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12ClNO3S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | NCC(CS(=O)(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-2-(4-clorofenil)propano-1-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.714 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.023 |