Learn More
Tocris Bioscience™ Saclofen
Descripción
Selective antagonist at GABAB receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saclofen |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.72 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 249.71 |