Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Sacos
Código de producto. 15879251 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
420 mm
Tipo de punta:
Extremo Liso
Extremo con adaptador para frascos
Tapa de extremo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de punta Tamaño de la unidad
15879251 420 mm Extremo con adaptador para frascos cada uno
12977895 400 mm Extremo Liso cada uno
15869251 420 mm Tapa de extremo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15879251 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1320C01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    156.06€ / paquete de 1
    Ahorro 5.94€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Los Tomamuestras de Sacos Sampling Systems™ son una manera rápida y eficiente de obtener muestras de las sustancias dentro de sacos y bolsas.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Punto único
  • Para tomar muestras de sacos
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de bolsas
Material Acero inoxidable (316L)
Tipo de punta Extremo con adaptador para frascos
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Diámetro (métrico) 25 mm
Diámetro del núcleo (métrico) 22 mm
Longitud (métrico) 420 mm