Learn More
Sacarina, hidrato de sal sódica, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553391 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10722271 250 g Frasco de plástico 250 g
10145113 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82385-42-0
Fórmula molecular C7H4NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 205.16
Número MDL MFCD00149605
Clave InChI OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona; hidrógeno molecular; sodio; hidrato
SMILES [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saccharin, sodium salt hydrate
Nombre de nota 99+%
Color Incoloro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 25ppm Toluenesulfonamides (GC) max
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 27,17
Índice Merck 10,8171
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina