Learn More
Sacarina de sodio dihidrato, +98,0 %, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10192440 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192440 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10192440 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0080/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 6155-57-3
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C7H9NNaO5S
Número MDL 151213
Sinónimo saccharin sodium dihydrate, saccharin sodium, sodium saccharin, saccharin soluble, saccharin sodium salt hydrate, 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,1-dioxide, sodium salt, dihydrate, o-sulfobenzimide sodium salt, 2-sulfobenzoic acid imide sodium salt, saccharin sodium salt dihydrate, c7h4nnao3s.2h2o
Clave InChI UQKRDMFNUSMUCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O.O.O.[Na]
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-bencitiazol-3-ona;sodio;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 242.201
PubChem CID 46942257
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.198g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo