Learn More
Éster isopropílico del ácido N-(2-acético) de sacarina (impureza F de piroxicam), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 76508-37-7 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-8(2)18-11(14)7-13-12(15)9-5-3-4-6-10(9)19(13,16)17/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzotiazol-2-il)acetato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0514 |