Learn More
Éster etílico del ácido N-(2-acético) de sacarina (impureza E de piroxicam), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 24683-20-3 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzotiazol-2-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 269.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0358 |