Learn More
Sacarina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10645502 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10645502 100 g Jarra para polvos de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 10645502 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0040/48
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
CAS 81-07-2
Punto de fusión 226 °C
Color Blanco
pH 2
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C7H5NO3S
Número MDL 5866
Cantidad 100 g
Sinónimo saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
Clave InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 183.181
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,18g/mol
Forma física Sólido