Learn More
Sacarina-d4, TRC
Código de producto. 30428441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30428441 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08080310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saccharin-d4
CAS 1189466-17-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H4 H N O3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Saccharin D4 (Phenyl D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(C(=O)NS2(=O)=O)c1[2H]
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetradeuterio-1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 187.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0241
Porcentaje de pureza >95