Learn More
Sacarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915581 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10447730 100 g Frasco de plástico 100 g
10235340 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11915581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149000025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-07-2
Fórmula molecular C7H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 183.18
Clave InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saccharin
Punto de fusión 226.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% (105°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 27,168
Índice Merck 15,8445
Información de solubilidad Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina