Learn More
Sabutoclax, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sabutoclax |
| CAS | 1228108-65-3 |
| Fórmula molecular | C42H40N2O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | BI 97C1, (1R)-1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-3,3'-dimethyl-N5,N5'-bis[(2R)-2-phenylpropyl]-[2,2'-binaphthalene]-5,5'-dicarboxamide |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@H](C)Cc1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 700.78 |