Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de glucosa Sabouraud con gentamicina y cloranfenicol
Descripción
Detecte y aísle de forma selectiva dermatofitos, otros hongos y levaduras con el agar de glucosa Sabouraud Thermo Scientific™ con gentamicina y cloranfenicol. El uso de gentamicina y cloranfenicol produce los siguientes efectos selectivos, con solo un mínimo de compromiso de las propiedades de crecimiento: el cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que suprime las bacterias grampositivas y gramnegativas, así como los bacilos resistentes al ácido; sin embargo, el crecimiento de las especies de Pseudomonas solo se suprime ligeramente, mientras que la gentamicina es particularmente eficaz contra la P. aeruginosa.
Los dermatofitos y hongos crecen en formas típicas de colonias características en el agar de glucosa Sabouraud con gentamicina y cloranfenicol. Por ejemplo, T. rubrum forma colonias de 2 a 3 cm de color crema con esporas blancas y parte inferior de color rosa, mientras que A. niger forma colonias blancas de 3 a 5 cm aproximadamente con esporas negras y C. albicans forma colonias amarillentas y redondas de 2 a 3 mm. Para obtener descripciones adicionales y detalladas de las colonias, consulte la literatura micológica, por ejemplo, Seeliger1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marfil, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar selectivo de glucosa Sabouraud con gentamicina y cloranfenicol |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.