Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de glucosa cloranfenicol de Sabouraud
Código de producto. 10016732
Código de producto. 10016732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5070A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.64€
    10.46€ / paquete de 10
    Ahorro 2.18€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aísle los dermatofitos, otros hongos y levaduras en muestras clínicas y ambientales con este medio selectivo listo para usar.
Aísle dermatofitos, otros hongos y levaduras en muestras clínicas y ambientales con el agar selectivo para glucosa con cloranfenicol de Sabouraud Thermo Scientific™ Oxoid™. El pH ácido del medio permite el crecimiento de los hongos, al mismo tiempo que inhibe la proliferación bacteriana en las muestras mixtas. Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos, tal y como describe Sabouraud1. La adición de cloranfenicol inhibe los contaminantes bacterianos del aislamiento selectivo de hongos.
Utilice el agar selectivo de glucosa cloranfenicol de Sabouraud para el aislamiento de dermatofitos y otros hongos patógenos. El medio ofrece resultados fiables con Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum y Candida albicans2.
  • Adecuado para identificar hongos patógenos en materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Cantidad 10/Paq.