Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto de agar selectivo glucosa con cloranfenicol Sabouraud
Código de producto. 10690005
Código de producto. 10690005
Marca: Thermo Scientific™ PO5094C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras con esta formulación en un formato de placa de contacto.
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras con la placa de contacto para agar selectivo de cloranfenicol glucosa Sabouraud de pH ácido Thermo Scientific™ Oxoid™. El pH bajo permite el crecimiento de los hongos, al mismo tiempo que inhibe la proliferación bacteriana en las muestras mixtas. Los hongos mantienen el aspecto típico y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar, tal y como describe Sabouraud1. La adición de cloranfenicol facilita el aislamiento selectivo de hongos patógenos.
Realice un muestreo de superficie sin esfuerzo gracias la placa de contacto para agar dextrosa Sabouraud.
  • Adecuado para identificar hongos patógenos en materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias
  • Formato de placa de fácil manejo que permite un muestreo de superficies sin esfuerzo.
  • Rendimiento uniforme: superficie de agar lisa garantizada gracias a procesos de fabricación especializados
  • Fácil de apilar, lo que proporciona mayor estabilidad durante el manejo y el transporte.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Para evitar que el agar se caiga de la placa, utilice placas de contacto Thermo Scientific, que poseen un fondo abovedado.
La capa interior situada en la base de la placa se subdivide en cuadrículas para poder calcular fácilmente las unidades formadoras de colonias (CFU) a partir de pruebas de superficie, lo que permite  a los laboratorios informar si los niveles de contaminantes están dentro de los límites predefinidos aceptables. La facilidad de apilamiento permite más estabilidad durante la manipulación y el transporte, y se ha reducido la ventilación para evitar que las placas se sequen.
Nuestras placas de contacto están fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa. El muestreo de la superficie se realiza haciendo rodar suavemente la superficie abovedada del agar hasta el área que se va a probar. En caso de que haya algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad o infección, crecerá para formar colonias fácilmente visibles en la superficie del agar. De esta manera, se obtiene una forma fiable y eficaz de determinar la limpieza microbiana de la superficie y facilita el control de los peligros invisibles asociados a la contaminación microbiana. Hay un crecimiento claramente visible a los tres días de bacterias y a los cinco días de hongos. 
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo miel, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Placa de contacto de agar selectivo glucosa con cloranfenicol Sabouraud
Formato Placa de contacto
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 13,5 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Cajas con 2 x 10 placas envueltas en film
Cantidad 2 x 10/paq.