Learn More
Thermo Scientific™ Placa de agar dextrosa Sabouraud irradiada (triple envoltura)
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la sala limpia con la placa de agar dextrosa Sabouraud Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar dextrosa Sabouraud favorece el crecimiento de levaduras, hongos y mohos.
Realice un control medioambiental sin esfuerzo con la placa de agar de triptona de soja irradiado (triple envoltura).
- Estériles: las placas están irradiadas y envueltas en tres capas en envase transparente.
- Uniforme: con los procedimientos automatizados de fabricación se asegura en cada placa una capa de agar lisa y distribuida de manera uniforme.
- Optimizados: todos los productos pasan pruebas de control de calidad cuantitativo mediante un inóculo a bajas dosis para garantizar su óptimo rendimiento.
- Listo para su uso: comodidad de los medios preparados.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 12 °C |
| Descripción | Triple envoltura de agar dextrosa Sabouraud irradiada |
| Formato | Placa de 55 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 13,5 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Triple envoltura: irradiada |
| Cantidad | 10/paq. |