Learn More
Thermo Scientific™ Agar dextrosa Sabouraud (deshidratado)
Código de producto. 12696688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12696688 2,5 kg 2.50 Kg
10566143 5 kg 5 Kg
10086012 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12696688 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0041R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00€
    480.77€ / 2.5 Kg
    Ahorro 366.23€
    43% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Identifique dermatofitos y otros hongos y levaduras con el agar dextrosa Saboraud ácido Thermo Scientific™ Oxoid™.
Identifique dermatofitos y otros hongos y levaduras en muestras clínicas y medioambientales con el agar dextrosa Sabouraud ácido Thermo Scientific™ Oxoid™. El pH bajo permite el crecimiento de los hongos, al mismo tiempo que inhibe la proliferación bacteriana en las muestras mixtas. Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y así se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar.
Cultive y diferencie los hongos con el agar dextrosa Sabouraud Oxoid, una modificación del agar Sabouraud (Carlier1). El medio suele utilizarse con antibióticos para el aislamiento de hongos patógenos de los materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias.
Georg et al.2 añadieron de forma aséptica 0,5 g de cicloheximida, 20 000 unidades de penicilina y 40 000 unidades de estreptomicina a cada litro de medio refrigerado en autoclave. Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus y Allescheria boydii son sensibles a la cicloheximida; Actinomyces bovis y Nocardia asteroides son sensibles a la penicilina y la estreptomicina. Alternativamente, se puede añadir 0,4 g de cloranfenicol y 0,05 g de cicloheximida a cada litro de medio reconstituido antes de la esterilización en autoclave (Ajello3). Los mismos microorganismos son sensibles a esta nueva combinación (consulte el Suplemento selectivo para Dermasel SR0075E).
Williams Smith & Jones4 emplearon agar dextrosa Sabouraud Oxoid, con 20 000 unidades de penicilina y 0,04 g de penicilina por litro, para el recuento de levaduras y mohos del tracto gastrointestinal del cerdo. Hantschke5 utilizó colistina, novobiocina y cicloheximida para aislar Candida albicans. Dolan6 utilizó gentamicina, cloranfenicol y cicloheximida para el aislamiento selectivo de hongos patógenos.
El agar dextrosa Sabouraud Oxoid también pueden utilizarse como la base de un medio Pagano-Levin7 para el aislamiento de la Candida albicans. Se añade 0,1 g de trifeniltetrazolio cloruro (como solución esterilizada filtrada) a cada litro de medio fundido esterilizado en autoclave y refrigerado a 55 °C. El medio suele hacerse inhibidor a la mayoría de los hongos y bacterias no patógenos mediante la adición de antibióticos, como anteriormente. Después de la incubación durante tres días a 25 °C, las colonias de Candida albicans aparecen despigmentadas o de color rosa pálido mientras que otras especies de Candida y otros hongos forman colonias de color rosa o rojo más oscuro. La prueba es suficiente para el cribado, pero también se pueden utilizar otros criterios de diagnóstico para la identificación de Candida albicans8
La combinación de cicloheximida y cloranfenicol inhibe muchos hongos patógenos2. Sin embargo, la fase micelial de Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schoenckii y Blastomyces dermatitidis no se inhibe por estos antibióticos cuando se incuban a 25-30 °C9.
Revise la documentación de salud y seguridad pertinente antes de trabajar con ciclohexamida. Algunos de los hongos patógenos pueden producir esporas infecciosas que se dispersan fácilmente en el laboratorio. Esos organismos deben examinarse únicamente dentro de una cabina de protección.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción agar dextrosa Sabouraud
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 2,5 kg