Learn More
Thermo Scientific™ Agar de dextrosa Sabouraud con cloranfenicol
Código de producto. 11933672
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
SDA con CAM
SDA con CAM (relleno profundo)
Peso de llenado:
19,5 g ± 1,0 g
22,75g ± 0,75g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Peso de llenado unitSize
11933672 10/paq. Monoplaca de 90 mm SDA con CAM 19,5 g ± 1,0 g paquete de 10
12922618 10/paq. Monoplaca de 90 mm SDA con CAM (relleno profundo) 22,75g ± 0,75g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11933672 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0161A
Cultive y diferencie los hongos en muestras clínicas y medioambientales con este medio de cultivo listo para su uso.
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras, como la Candida albicans, gracias al agar dextrosa Sabouraud con cloranfenicol de pH ácido Thermo Scientific™.
Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar. Las infecciones causadas por Candida spp. son muy diversas y varían desde una lesión superficial y local a profundas y diseminadas. Candida albicans y Candida glabrata comprenden el 70-80 % de los aislados de levadura recuperadas de pacientes con enfermedades invasivas. Este medio de cultivo, también disponible en forma de polvo, tiene aplicaciones en la supervisión medioambiental y en las pruebas de esterilidad, lo que permite implementar rápidamente medidas correctivas si unos niveles inaceptables de carga microbiana indican interrupciones en el control de procesos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios SDA con CAM
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.