Learn More
Thermo Scientific™ Agar Sabouraud CG/agar cromogénico C. albicans
Código de producto. 10322273
Código de producto. 10322273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5243E
Aísle los hongos e identifique provisionalmente Candida albicans de muestras clínicas con esta práctica biplaca que ahorra espacio.
Aísle los hongos e identifique provisionalmente Candida albicans de muestras clínicas, con el agar Sabouraud GC/agar cromogénico C albicans Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso, una única biplaca que incluye dos formulaciones separadas. El medio Sabouraud GC crea las condiciones selectivas para el aislamiento y cultivo de hongos, mientras que el agar cromogénico para C. albicans permite la identificación provisional de Candida albicans. El cómodo formato de placa doble libera espacio de la incubadora.
Utilice el agar Sabouraud GC/agar cromogénico C. albicans para el aislamiento de hongos y la identificación provisional de Candida albicans de muestras clínicas.
  • Adecuado para identificar hongos patógenos en materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias.
  • Resultados fiables con Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton rubrum y Candida albicans.
  • Aislamiento fácil e identificación provisional de C. albicans.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
  • Formato de biplaca para ahorrar espacio.
El agar Sabouraud GC es adecuado para el cultivo y diferenciación de hongos. Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos.
El agar cromogénico C albicans es un medio diferencial selectivo para el aislamiento de especies de Candida y la identificación provisional de C. albicans. La diferenciación de C. albicans se logra mediante la adición de sustrato cromogénico para detectar la actividad de la enzima β-Glucosaminidasa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil/marfil claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Biplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Cantidad 10/paq.