Learn More
BD Agar Sabouraud con cloranfenicol y cicloheximida
Código de producto. 12686147
Change view
Click to view available options
Tipo de medios:
Agar Sabouraud
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tipo de medios unitSize
12686147 Agar Sabouraud paquete de 20
1 options
Código de producto. 12686147 Proveedor BD N.º de proveedor 255504
El agar BD Sabouraud con cloranfenicol y cicloheximida es un medio de uso general diseñado por Sabouraud para el cultivo de dermatofitos.
  • El agar BD Sabouraud con cloranfenicol y cicloheximida es un medio de uso general diseñado para el cultivo de dermatofitos.
  • El bajo pH de aproximadamente 5,6 y la alta concentración de glucosa es favorable para el crecimiento de todos los hongos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de medios Agar Sabouraud
Formulación Digestión pancreática de caseína 5,0 g/l, digestión péptica de tejido animal g/l, glucosa 40,0 g/l, cloranfenicol 0,05 g/l, cicloheximida 0,4 g/l, agar 23,5 g/l