Learn More
Sabinene, MedChemExpress
Descripción
Sabinene is a perfume additive which is being explored as the component for the next generation aircraft fuel.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sabinene |
| Forma física | Liquid |
| CAS | 3387-41-5 |
| Color | Colorless |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H16 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (244.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C12CCC(C1C2)=C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 136.23 |
| Mostrar más |