Learn More
Sabinene Hydrate, TRC
Código de producto. 30424422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424422 1 g
30428260 100 mg
30426981 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS8075851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-79-2
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 4-Thujanol (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 5-Isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, Sabinene hydrate, 4-Thujanol
Nombre IUPAC 4-metil-1-propano-2-ilbiciclo[3.1.0]hexan-4-ol
SMILES CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thujanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358