Learn More
Sabinene (>70%), TRC
Código de producto. 30134955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134955 25 g 25 g
30012164 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS80758325G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3387-41-5
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo (±)-Sabinene, Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 4(10)-Thujene (6CI,7CI,8CI), 1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexane, 4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, NSC 407278, Sabenene, Sabinen, Sabinene, (±)-Sabinene
Nombre IUPAC 4-metilideno-1-propano-2-ilbiciclo[3.1.0]hexano
SMILES CC(C)C12CCC(=C)C1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sabinene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252