Learn More
(±)-Sabineno 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327436 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327436 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16900500ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sabinene
CAS 3387-41-5
Nombres de analitos o componentes Sabinene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (±)-Sabinene, Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 4(10)-Thujene (6CI,7CI,8CI), 1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexane, 4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, NSC 407278, Sabenene, Sabinen, Sabinene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
SMILES CC(C)C12CCC(=C)C1C2
Nombre IUPAC 4-metilideno-1-propan-2-ilbiciclo[3.1.0]hexano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252 g/mol