Learn More
SA 47, MedChemExpress
Descripción
SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SA 47 |
| CAS | 792236-07-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H26N4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | CNC(COC(NCCC(CC1)CCN1C2=CC=CC(C)=N2)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 334.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.41 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |