Learn More
Socorex™ Micropipeta Acura™ Electro 926
Código de producto. 11889213
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 2,0 μL
0,5 a 10 μL (ultra)
1,0 a 20 μL
De 0,5 to 10 μl
De 10 a 200 μl
De 2,5 a 50 μl
De 50 a 1000 μL
Tipo:
Kit de micropipetas electrónicas
Micropipeta electrónica
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
11889213 De 2,5 a 50 μl Micropipeta electrónica cada uno
11829213 0,5 a 10 μL (ultra) Micropipeta electrónica cada uno
11829223 De 10 a 200 μl Micropipeta electrónica cada uno
11849223 De 50 a 1000 μL Micropipeta electrónica cada uno
11839223 De 10 a 200 μl Kit de micropipetas electrónicas cada uno
11809213 0,1 a 2,0 μL Micropipeta electrónica cada uno
11849213 De 0,5 to 10 μl Micropipeta electrónica cada uno
11869213 1,0 a 20 μL Micropipeta electrónica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11889213 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 926.0050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Ligera y ergonómica, esta micropipeta electrónica de un monocanal viene con un certificado de control de calidad, muestras de punta de pipeta Qualitips™ e instrucciones de funcionamiento. La micropipeta Socorex™ Acura™ Electro 926 carga rápidamente y tiene una larga autonomía de trabajo.
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ligero
  • Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
  • Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
  • Motor controlado por microprocesador.
  • Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
  • La longitud reducida del eje y el extremo cónico mejoran la capacidad de conducción y el acceso a microtubos y microplacas.
  • Incluye contador de ciclos de pipeteo.
  • Módulos volumétricos opcionales
Especificaciones
Exactitud <±1,0% - <±0,5
Batería, tipo 4,8 V NiMH
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)
Modelo Acura™ Electro™ 926
Número de canales 1
Línea de productos Acura Electro
Programable Autoaprendizaje
Tipo Micropipeta electrónica
Volumen (métrico) De 2,5 a 50 μl
Pantalla LCD derecha/izquierda
Incluye certificado QC, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso.
Incrementos 0,25 μl
Precisión 0,7% a 0,25%.
Cantidad 1 Unidad
Tiempo de recarga <1,5 horas
Garantía 24 meses